주요 문서
ENA429359429
Enamine
3-fluoro-3-(trifluoromethyl)azetidine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
179.54
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
3-fluoro-3-(trifluoromethyl)azetidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C4H5F4N.ClH/c5-3(1-9-2-3)4(6,7)8;/h9H,1-2H2;1H
InChI key
VQHWBOJSPNJTFT-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-187831
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-187831
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)