Iupac Name
1-(4-acetylphenyl)imidazolidin-2-one
Inchi Code
1S/C11H12N2O2/c1-8(14)9-2-4-10(5-3-9)13-7-6-12-11(13)15/h2-5H,6-7H2,1H3,(H,12,15)
InChI key
LLSUMJMBUITJPA-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-185846
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-185846
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요: