주요 문서
ENA428683627
Enamine
N'-hydroxyoxolane-2-carboximidamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
크기 선택
보기 변경
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
130.15
Iupac Name
N'-hydroxytetrahydro-2-furancarboximidamide
Inchi Code
1S/C5H10N2O2/c6-5(7-8)4-2-1-3-9-4/h4-5H,1-3,6H2
InChI key
GXBRYNLAXHBYGQ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-186773
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-186773
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)