주요 문서
ENA428683590
Enamine
2-methoxy-1-(1,3-thiazol-2-yl)ethan-1-ol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
159.21
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2-methoxy-1-(1,3-thiazol-2-yl)ethanol
Inchi Code
1S/C6H9NO2S/c1-9-4-5(8)6-7-2-3-10-6/h2-3,5,8H,4H2,1H3
InChI key
CPBLBIZMGLWKAW-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-185933
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-185933
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)