주요 문서
ENA428683319
Enamine
5-tert-butyl-5-methylimidazolidine-2,4-dione
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
170.21
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
5-tert-butyl-5-methyl-2,4-imidazolidinedione
Inchi Code
1S/C8H14N2O2/c1-7(2,3)8(4)5(11)9-6(12)10-8/h1-4H3,(H2,9,10,11,12)
InChI key
TUBFMGXJOMJBBS-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-184268
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-184268
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)