주요 문서
ENA428683080
Enamine
3-tert-butyl-2,3-dihydro-1H-indol-2-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
189.26
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
mp
161-162
Iupac Name
3-tert-butyl-1,3-dihydro-2H-indol-2-one
Inchi Code
1S/C12H15NO/c1-12(2,3)10-8-6-4-5-7-9(8)13-11(10)14/h4-7,13-14H,1-3H3
InChI key
QJGBZCCQYOHTAB-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-183041
Melting Point
161-162
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-183041
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)