주요 문서
ENA428682845
Enamine
1-{6-[(4-bromophenyl)sulfanyl]pyridazin-3-yl}piperidine-3-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
394.29
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
Iupac Name
1-(6-(4-bromophenylthio)pyridazin-3-yl)piperidine-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C16H16BrN3O2S/c17-12-3-5-13(6-4-12)23-15-8-7-14(18-19-15)20-9-1-2-11(10-20)16(21)22/h3-8,11H,1-2,9-10H2,(H,21,22)
InChI key
PWEPZQIRRKDJDC-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-181358
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-181358