주요 문서
ENA428074433
Enamine
2-amino-2-{4-[(trifluoromethyl)sulfanyl]phenyl}acetic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
251.23
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
amino{4-[(trifluoromethyl)sulfanyl]phenyl}acetic acid
Inchi Code
1S/C9H8F3NO2S/c10-9(11,12)16-6-3-1-5(2-4-6)7(13)8(14)15/h1-4,7H,13H2,(H,14,15)
InChI key
YZMCWXXDCWXRPT-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-182109
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-182109
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)