주요 문서
ENA428074180
Enamine
3-bromo-5-cyclopropyl-1,2,4-oxadiazole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
189.01
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
3-bromo-5-cyclopropyl-1,2,4-oxadiazole
Inchi Code
1S/C5H5BrN2O/c6-5-7-4(9-8-5)3-1-2-3/h3H,1-2H2
InChI key
SKWIAZWIYKVAIP-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-178808
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-178808
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)