주요 문서
ENA428073944
Enamine
7'-fluoro-1',2'-dihydrospiro[cyclopentane-1,3'-indole]
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
191.25
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
7'-fluorospiro[cyclopentane-1,3'-indoline]
Inchi Code
1S/C12H14FN/c13-10-5-3-4-9-11(10)14-8-12(9)6-1-2-7-12/h3-5,14H,1-2,6-8H2
InChI key
BRAJJLXWBJFLEV-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-179758
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-179758
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)