주요 문서
ENA428073059
Enamine
[(pent-4-en-1-yloxy)methyl]benzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
176.26
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
[(4-pentenyloxy)methyl]benzene
Inchi Code
1S/C12H16O/c1-2-3-7-10-13-11-12-8-5-4-6-9-12/h2,4-6,8-9H,1,3,7,10-11H2
InChI key
HGTJLOSSHOFXQI-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-177366
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-177366
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)