주요 문서
ENA428072682
Enamine
(2-methyl-3-nitrophenyl)methanamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
166.18
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
(2-methyl-3-nitrophenyl)methanamine
Inchi Code
1S/C8H10N2O2/c1-6-7(5-9)3-2-4-8(6)10(11)12/h2-4H,5,9H2,1H3
InChI key
NRAKQVUYBPWPJN-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
91
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-174804
픽토그램
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-174804
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)