주요 문서
ENA428072464
Enamine
4-(aminomethyl)pyridine-2-carboxamide hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
187.63
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
Iupac Name
4-(aminomethyl)picolinamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H9N3O.ClH/c8-4-5-1-2-10-6(3-5)7(9)11;/h1-3H,4,8H2,(H2,9,11);1H
InChI key
PMWXQGRNGGHCCA-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-176566
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-176566
  • 시험 성적서(COA)