주요 문서
ENA428072414
Enamine
4-tert-butyl-2-methyl-1,3-thiazole-5-sulfonamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
234.34
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
4-(tert-butyl)-2-methylthiazole-5-sulfonamide
Inchi Code
1S/C8H14N2O2S2/c1-5-10-6(8(2,3)4)7(13-5)14(9,11)12/h1-4H3,(H2,9,11,12)
InChI key
NZDDLDNSGUWNRF-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-173818
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-173818
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)