주요 문서
ENA428072381
Enamine
2-(1-ethyl-1H-pyrazol-4-yl)morpholine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
181.24
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2-(1-ethyl-1H-pyrazol-4-yl)morpholine
Inchi Code
1S/C9H15N3O/c1-2-12-7-8(5-11-12)9-6-10-3-4-13-9/h5,7,9-10H,2-4,6H2,1H3
InChI key
NNXXVEMRVABLIR-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-158805
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-158805
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)