주요 문서
ENA424046135
Enamine
methyl 5-oxo-2-phenylpyrrolidine-2-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
219.24
MDL number:
Iupac Name
methyl 5-oxo-2-phenylpyrrolidine-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H13NO3/c1-16-11(15)12(8-7-10(14)13-12)9-5-3-2-4-6-9/h2-6H,7-8H2,1H3,(H,13,14)
InChI key
HLOOCRWCJLJVDH-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-177428
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-177428
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)