주요 문서
ENA424045982
Enamine
5-(2,3-difluorophenyl)furan-2-carbaldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
208.16
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
5-(2,3-difluorophenyl)-2-furaldehyde
Inchi Code
1S/C11H6F2O2/c12-9-3-1-2-8(11(9)13)10-5-4-7(6-14)15-10/h1-6H
InChI key
QEWHDSVJGJKRPO-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-176142
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-176142
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)