주요 문서
ENA424045739
Enamine
2-(4-aminobenzenesulfonyl)acetonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
196.23
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
mp
122-124
Iupac Name
[(4-aminophenyl)sulfonyl]acetonitrile
Inchi Code
1S/C8H8N2O2S/c9-5-6-13(11,12)8-3-1-7(10)2-4-8/h1-4H,6,10H2
InChI key
CRBXIHDJWSZJIB-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-175441
Melting Point
122-124
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-175441
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)