주요 문서
ENA424045711
Enamine
2-(butane-1-sulfonyl)acetonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
161.22
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
(butylsulfonyl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C6H11NO2S/c1-2-3-5-10(8,9)6-4-7/h2-3,5-6H2,1H3
InChI key
UREFDGWWCJDFRV-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-175392
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-175392
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)