주요 문서
ENA424045500
Enamine
2,2-dimethyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-7-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
163.22
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2,2-dimethyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-7-amine
Inchi Code
1S/C10H13NO/c1-10(2)6-7-4-3-5-8(11)9(7)12-10/h3-5H,6,11H2,1-2H3
InChI key
LMTIGABGABPAGU-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-174657
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-174657
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)