주요 문서
ENA423210452
Enamine
[(2,4-dimethoxyphenyl)methyl](ethyl)amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
195.26
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
N-(2,4-dimethoxybenzyl)ethanamine
Inchi Code
1S/C11H17NO2/c1-4-12-8-9-5-6-10(13-2)7-11(9)14-3/h5-7,12H,4,8H2,1-3H3
InChI key
ZHSIYZDPCFMJGZ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-32244
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-32244
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)