주요 문서
ENA423210314
Enamine
ethyl 2-cyano-2-methyl-3-phenylpropanoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
217.27
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
ethyl 2-cyano-2-methyl-3-phenylpropanoate
Inchi Code
1S/C13H15NO2/c1-3-16-12(15)13(2,10-14)9-11-7-5-4-6-8-11/h4-8H,3,9H2,1-2H3
InChI key
REKQIBZXKNXEAX-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-173348
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-173348
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)