주요 문서
ENA423209901
Enamine
2-(propan-2-yl)benzene-1-sulfonyl chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
218.7
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2-isopropylbenzenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C9H11ClO2S/c1-7(2)8-5-3-4-6-9(8)13(10,11)12/h3-7H,1-2H3
InChI key
VHORYVBOBIUIDS-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-171757
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-171757
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)