주요 문서
ENA423209730
Enamine
N1,N4-bis(5-methylhexan-2-yl)benzene-1,4-diamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
304.52
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
N~1~,N~4~-bis(1,4-dimethylpentyl)-1,4-benzenediamine
Inchi Code
1S/C20H36N2/c1-15(2)7-9-17(5)21-19-11-13-20(14-12-19)22-18(6)10-8-16(3)4/h11-18,21-22H,7-10H2,1-6H3
InChI key
ZJNLYGOUHDJHMG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-171137
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-171137
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)