주요 문서
ENA423206413
Enamine
N-(propan-2-yl)quinolin-3-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
186.26
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
N-isopropyl-3-quinolinamine
Inchi Code
1S/C12H14N2/c1-9(2)14-11-7-10-5-3-4-6-12(10)13-8-11/h3-9,14H,1-2H3
InChI key
PVIQJPNURFLZSD-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-166845
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-166845
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)