주요 문서
ENA423200697
Enamine
2-fluoro-3-methylbutanoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
120.12
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
mp
49-50
Iupac Name
2-fluoro-3-methylbutanoic acid
Inchi Code
1S/C5H9FO2/c1-3(2)4(6)5(7)8/h3-4H,1-2H3,(H,7,8)
InChI key
DPPSUGSPUHMWEH-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-160505
Melting Point
49-50
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-160505
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)