주요 문서
ENA423200640
Enamine
2-{[({[(tert-butoxy)carbonyl](ethyl)amino}oxy)carbonyl]oxy}-2-methylpropane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
261.32
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
tert-butyl ((tert-butoxycarbonyl)oxy)(ethyl)carbamate
Inchi Code
1S/C12H23NO5/c1-8-13(9(14)16-11(2,3)4)18-10(15)17-12(5,6)7/h8H2,1-7H3
InChI key
ZRYKCIVBDCFCBI-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-160279
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-160279
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)