Iupac Name
2-chloro-6-(difluoromethoxy)pyrazine
Inchi Code
1S/C5H3ClF2N2O/c6-3-1-9-2-4(10-3)11-5(7)8/h1-2,5H
InChI key
MRDQDPBPRWTUPD-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-160237
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-160237
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요: