주요 문서
ENA423200202
Enamine
5-bromo-2-methoxy-N,N-dimethylaniline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
230.1
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
5-bromo-2-methoxy-N,N-dimethylaniline
Inchi Code
1S/C9H12BrNO/c1-11(2)8-6-7(10)4-5-9(8)12-3/h4-6H,1-3H3
InChI key
PRGSJBNFMZNFHJ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-157247
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-157247
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)