주요 문서
ENA413171526
Enamine
4-{[(2,2,2-trifluoroethyl)sulfamoyl]amino}benzoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
298.24
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
4-((N-(2,2,2-trifluoroethyl)sulfamoyl)amino)benzoic acid
Inchi Code
1S/C9H9F3N2O4S/c10-9(11,12)5-13-19(17,18)14-7-3-1-6(2-4-7)8(15)16/h1-4,13-14H,5H2,(H,15,16)
InChI key
HKGKSKSQILDHFY-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-156964
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-156964
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)