주요 문서
ENA413171496
Enamine
2-{3-[(ethylamino)methyl]phenyl}-1lambda6,2-thiazolidine-1,1-dione hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
290.81
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2-(3-((ethylamino)methyl)phenyl)isothiazolidine 1,1-dioxide hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H18N2O2S.ClH/c1-2-13-10-11-5-3-6-12(9-11)14-7-4-8-17(14,15)16;/h3,5-6,9,13H,2,4,7-8,10H2,1H3;1H
InChI key
DEWZOGNFCCRJHK-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-156570
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-156570
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)