주요 문서
ENA413170980
Enamine
methyl 3-amino-3-(pyridin-4-yl)butanoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
194.23
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
methyl 3-amino-3-(pyridin-4-yl)butanoate
Inchi Code
1S/C10H14N2O2/c1-10(11,7-9(13)14-2)8-3-5-12-6-4-8/h3-6H,7,11H2,1-2H3
InChI key
MCQWPQSPVCNQAJ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-154344
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-154344
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)