주요 문서
ENA413166694
Enamine
4-fluoro-2-nitro-N-(2-phenoxyethyl)aniline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
276.27
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
N-(4-fluoro-2-nitrophenyl)-N-(2-phenoxyethyl)amine
Inchi Code
1S/C14H13FN2O3/c15-11-6-7-13(14(10-11)17(18)19)16-8-9-20-12-4-2-1-3-5-12/h1-7,10,16H,8-9H2
InChI key
MBSFCMPYGFSQKT-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-142316
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-142316
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)