주요 문서
ENA413166603
Enamine
6-aminopyridazin-3-ol hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
147.56
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
6-aminopyridazin-3-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C4H5N3O.ClH/c5-3-1-2-4(8)7-6-3;/h1-2H,(H2,5,6)(H,7,8);1H
InChI key
BTFUJLRIPXNCNN-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-142093
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-142093
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)