주요 문서
ENA413166516
Enamine
tert-butyl 4-isothiocyanatopiperidine-1-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
242.34
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
tert-butyl 4-isothiocyanato-1-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C11H18N2O2S/c1-11(2,3)15-10(14)13-6-4-9(5-7-13)12-8-16/h9H,4-7H2,1-3H3
InChI key
NBTBCHWGKWWZDX-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-139775
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-139775
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)