주요 문서
ENA413166392
Enamine
3-amino-1-methylpyrrolidin-2-one hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
150.61
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
3-amino-1-methyl-2-pyrrolidinone hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H10N2O.ClH/c1-7-3-2-4(6)5(7)8;/h4H,2-3,6H2,1H3;1H
InChI key
QRQPGSHDPDMQIE-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-141476
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-141476
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)