주요 문서
ENA413166314
Enamine
4-(2,3-difluorophenyl)piperidine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
197.23
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
4-(2,3-difluorophenyl)piperidine
Inchi Code
1S/C11H13F2N/c12-10-3-1-2-9(11(10)13)8-4-6-14-7-5-8/h1-3,8,14H,4-7H2
InChI key
NCLIFCTURKFISK-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-141237
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-141237
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)