주요 문서
ENA413165917
Enamine
tert-butyl N-(2-ethyl-4-methyl-1,3-thiazol-5-yl)carbamate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
242.34
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
tert-butyl (2-ethyl-4-methylthiazol-5-yl)carbamate
Inchi Code
1S/C11H18N2O2S/c1-6-8-12-7(2)9(16-8)13-10(14)15-11(3,4)5/h6H2,1-5H3,(H,13,14)
InChI key
NXORJPOEGFGNGQ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-141290
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-141290
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)