주요 문서
ENA413165464
Enamine
N-methoxy-N-methyloxolane-3-carboxamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
159.19
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
N-methoxy-N-methyltetrahydro-3-furancarboxamide
Inchi Code
1S/C7H13NO3/c1-8(10-2)7(9)6-3-4-11-5-6/h6H,3-5H2,1-2H3
InChI key
DKBCSKRFSZEHFE-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-138233
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-138233
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)