주요 문서
ENA413165312
Enamine
2-aminopent-4-en-1-ol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
101.15
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2-amino-4-penten-1-ol
Inchi Code
1S/C5H11NO/c1-2-3-5(6)4-7/h2,5,7H,1,3-4,6H2
InChI key
WCZXECFPTUZDMM-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-135416
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-135416
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)