주요 문서
ENA413165279
Enamine
4-(chlorosulfonyl)benzene-1-sulfonyl fluoride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
258.68
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
4-(chlorosulfonyl)benzene-1-sulfonyl fluoride
Inchi Code
1S/C6H4ClFO4S2/c7-13(9,10)5-1-3-6(4-2-5)14(8,11)12/h1-4H
InChI key
SUSSWTNBQQOZNN-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-134722
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-134722
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)