주요 문서
ENA410543651
Enamine
2-{[2-(difluoromethoxy)phenyl]formamido}acetic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
245.18
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
{[2-(difluoromethoxy)benzoyl]amino}acetic acid
Inchi Code
1S/C10H9F2NO4/c11-10(12)17-7-4-2-1-3-6(7)9(16)13-5-8(14)15/h1-4,10H,5H2,(H,13,16)(H,14,15)
InChI key
IXIDDWPLZUIVEX-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-18463
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-18463
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)