주요 문서
ENA410543288
Enamine
{4-[(2-fluorophenyl)methoxy]phenyl}methanamine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
267.73
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
(4-((2-fluorobenzyl)oxy)phenyl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C14H14FNO.ClH/c15-14-4-2-1-3-12(14)10-17-13-7-5-11(9-16)6-8-13;/h1-8H,9-10,16H2;1H
InChI key
VCEAPZBMHGKMHI-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-140122
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-140122
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)