주요 문서
ENA408615865
Enamine
methyl 2-(4-benzylpiperazin-1-yl)acetate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
248.32
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
methyl (4-benzyl-1-piperazinyl)acetate
Inchi Code
1S/C14H20N2O2/c1-18-14(17)12-16-9-7-15(8-10-16)11-13-5-3-2-4-6-13/h2-6H,7-12H2,1H3
InChI key
PZUTXFJKMUIAKA-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-136513
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-136513
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)