주요 문서
ENA408615577
Enamine
3-ethyl-6-methylpyridazine-4-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
166.18
MDL number:
Iupac Name
3-ethyl-6-methyl-4-pyridazinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H10N2O2/c1-3-7-6(8(11)12)4-5(2)9-10-7/h4H,3H2,1-2H3,(H,11,12)
InChI key
XBZLFTAWIFTHNC-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-135469
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-135469
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)