주요 문서
ENA405194184
Enamine
5-bromo-2-(propan-2-yloxy)pyridin-3-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
231.09
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
5-bromo-2-isopropoxy-3-pyridinamine
Inchi Code
1S/C8H11BrN2O/c1-5(2)12-8-7(10)3-6(9)4-11-8/h3-5H,10H2,1-2H3
InChI key
GEMPXSXFUKZNRG-UHFFFAOYSA-N
Purity
93
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-133226
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-133226
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)