주요 문서
ENA405194139
Enamine
5-methoxy-2-methylquinoline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
173.21
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
methyl 2-methyl-5-quinolinyl ether
Inchi Code
1S/C11H11NO/c1-8-6-7-9-10(12-8)4-3-5-11(9)13-2/h3-7H,1-2H3
InChI key
OQPWQOOLGQWRAL-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-132952
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-132952
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)