주요 문서
ENA402267484
Enamine
3-(3-bromopropyl)thiophene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
205.12
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
3-(3-bromopropyl)thiophene
Inchi Code
1S/C7H9BrS/c8-4-1-2-7-3-5-9-6-7/h3,5-6H,1-2,4H2
InChI key
HJQLPZIKXZBQCK-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-131883
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-131883
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)