주요 문서
ENA402267151
Enamine
1-[4-(propan-2-yl)phenyl]ethan-1-ol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
164.25
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
1-(4-isopropylphenyl)ethanol
Inchi Code
1S/C11H16O/c1-8(2)10-4-6-11(7-5-10)9(3)12/h4-9,12H,1-3H3
InChI key
LPWMXVJCBUKVQH-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
90
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-130926
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-130926
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)