주요 문서
ENA394767691
Enamine
ethyl 5-cyano-1H-pyrazole-4-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
165.15
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
ethyl 5-cyano-1H-pyrazole-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C7H7N3O2/c1-2-12-7(11)5-4-9-10-6(5)3-8/h4H,2H2,1H3,(H,9,10)
InChI key
YIFOMNFBIJFEFH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-120662
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-120662
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)